Learn More
Palladiumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. p-4407683
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5 x 5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11326887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010788.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Schwarz-grau
Aussehen Dark gray/black powder
Dichte 12.02g/cm3 at 20°C
Menge 1 g
Netzgröße -22 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Form Pulver