Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325427
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11325427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042684.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Silver foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ag; 75:25 wt%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Odorless
Gewicht ≈3.64g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Pt)
MDL-Nummer MFCD02091738
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%