Learn More
Gilac™ Palettenbehälter mit 3 Läufern
Artikelnummer. 17988511
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
610 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17988511 610 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988511 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G124003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.39 €
    477.88 € / 1 Stück
    Sparen 244.51 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Palettenbehälter mit 3 Läufern ist ideal zur Lagerung und zum Transport von Großfrüchten. Geeignet für alle industriellen Anforderungen der Lebensmittelverarbeitung.
  • Mehrzweck-Palettenbehälter, ideal zur Lagerung und zum Transport von Großfrüchten, geeignet für alle industriellen Lebensmittelverarbeitungsbedürfnisse.
  • Schwerlast-Palettencontainer, leicht in automatisierte Systeme zu integrieren, mit 4 ft. Länge.
  • Erhältlich auch mit 4 ft. (G124002) und auf Anfrage in Gelb, Rot, Blau oder Grün.
  • Seine stapelbare Funktion sorgt für platzsparende Vorteile beim Transport von leeren Behältern.
  • Sicheres Stapeln dank abgerundeter Ecken.
  • Tatsächliche Lastkapazität: 450 kg
  • Überlastkapazität: 4.500 kg
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 161,1 gal.
Kapazität (metrisch) 610 lb.
Verschlusstyp Deckel
Farbe Grau
Material HDPE
Form Rechteckig
Beladungskapazität (metrisch) 450 kg
Produkttyp Palettenbehälter
Abmessungen (L x B x H) 1200 x 1000 x 760 mm
Länge (metrisch) 1200 mm
Länge (angloamerikanisch) 47,2 Zoll
Breite (metrisch) 1000 mm
Breite (angloamerikanisch) 39,4 Zoll
Höhe (metrisch) 760 mm
Höhe (angloamerikanisch) 31,1 Zoll