Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl mit PVC-Griff aus Kunststoff
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarzer Griff |
| Produkttyp | Palettenmesser |
| Ausführung | Satin |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 190 mm |