missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PALM3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA572694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PALM3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
ATP-binding protein, which may act as a adapter in the Toll-like receptor (TLR) signaling.
Spezifikation
| PALM3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PALM3 | |
| PALM3; paralemmin 3; paralemmin-3 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 342979 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide | |
| A6NDB9 | |
| PALM3 | |
| Paralemmin3 antibody for a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Paralemmin3. The immunogen is within amino acids 50 - 100 of Paralemmin3. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur