Learn More
Palmatinchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565535 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17565535 1 g 1 Gramm
17575535 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 17565535
Marke: Thermo Scientific Acros 467150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10605-02-4
Summenformel C21 H22 Cl N O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmatinchlorid
Menge 1 g
Formelmasse 387,86
MDL-Nummer MFCD00016656
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Hellgelb bis gelb bis orange
Reinheit ≥ 97,5 %
InChI-Schlüssel RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC-Name 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 387.86