Learn More
Palmitelaidinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palmitelaidic Acid |
| CAS | 10030-73-6 |
| Summenformel | C16 H30 O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+ |
| SMILES | CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (E)-Hexadec-9-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.41 |
| Formelmasse | 254.2246 |