Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexadecansäure, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palmitic acid |
| Azidität | 215 to 233mg KOH/g |
| Schmelzpunkt | 59.0°C to 63.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 0.8500g/mL |
| Siedepunkt | 351.5°C |
| Flammpunkt | 206°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Show More |