Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palmitinsäure |
| Azidität | 215 bis 233 mg KOH/g |
| Schmelzpunkt | 59.0 °C bis 63.0 °C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 0.8500 g/ml |
| Siedepunkt | 351.5 °C |
| Flammpunkt | 206 °C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Mehr anzeigen |