missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palmitinsäure-Hydrazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11387836
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11387836

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13013.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2619-88-7 | C16H34N2O | 270.461 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2619-88-7
Summenformel C16H34N2O
Molekulargewicht (g/mol) 270.461
MDL-Nummer MFCD00066357
InChI-Schlüssel SSVSELJXJJCANX-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitohydrazide, palmitic acid hydrazide, hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid hydrazide, palmiticacidhydrazide, hexadecanohydrazide #, acmc-1cbma, 16-hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid,hydrazide, hexdecanoic acid hydrazide
PubChem CID 225536
IUPAC-Name Hexadecanhydrazid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Palmitic acid hydrazide
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Strukturformel CH3(CH2)14CONHNH2
Menge 1 g
Beilstein 1784616
Formelmasse 270.46
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt