Learn More
Palmitinsäure, TRC
Artikelnummer. 30011587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011587 10 g 10 Gramm
30006942 25 g 25 Gramm
30011006 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP14450010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-10-3
Summenformel C16 H32 O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.42
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid (7CI,8CI), 1-Pentadecanecarboxylic acid, A 1600, Cetylic acid, Edenor C 16-98-100, Edenor C16, Emersol 143, FA 1695, Hydrofol Acid 1690, Hystrene 9016, Imex C 1498, Kortacid 1695, Kortacid 1698, Loxiol EP 278, Lunac P 95, Lunac P 95KC, Lunac P 98, NAA 160, NSC 5030, Neo-Fat 16, PA 900, Palmac 98-16, Palmitinic acid, Pentadecanecarboxylic acid, Prifac 2960, Pristerene 4934, V 1695, n-Hexadecanoic acid, n-Hexadecoic acid
IUPAC-Name Hexadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 256.2402
Reinheit (%) >95%