Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitolsäure, 99 %
Artikelnummer. 10743614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743614 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10331693 1 g Glasflasche 1 Gramm
10166943 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743614 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 376912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 373-49-9 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-49-9
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
MDL-Nummer MFCD00004437
InChI-Schlüssel SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonym palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
IUPAC-Name (Z)-Hexadec-9-Enosäure
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoleic acid
Schmelzpunkt 0.5°C
Dichte 0.8940g/mL
Siedepunkt 162.0°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 250 mg
Relative Dichte 0.894
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 254.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palmitoleic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.