Learn More
Palmitoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30416614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416614 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15648010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C16H31ClO
Menge 10 g
Synonym Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Hexadecanylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 274.87
Formelmasse 274.2063
Reinheit (%) >95