Learn More
Palmitoylethanolamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palmitoyl Ethanolamide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21) |
| Formelmasse | 299.2824 |
| Reinheit (%) | >95% |