missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palosuran, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485056 100 mg 100 Milligramm
16474088 10 mg -
16450447 50 mg 50 Milligramm
16416797 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10655

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Palosuran (ACT-058362) is a potent, selective, and orally active antagonist of urotensin II receptor, with an IC50 of 3.6 nM for CHO cell membranes expressing human recombinant receptors. Palosuran can improves pancreatic and renal function in diabetic rats.

Palosuran (ACT-058362) is a potent, selective, and orally active antagonist of urotensin II receptor, with an IC50 of 3.6 nM for CHO cell membranes expressing human recombinant receptors. Palosuran can improves pancreatic and renal function in diabetic rats.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Palosuran
CAS 540769-28-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H30N4O2
Menge 100 mg
Synonym ACT-058362
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (119.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CC1=CC=CC=C1)(CC2)CCN2CCNC(NC3=CC(C)=NC4=CC=CC=C34)=O
Molekulargewicht (g/mol) 418.53
Formelmasse 418.53
Reinheit (%) 99.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.