Learn More
Pamoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30427034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427034 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP17350010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Embonic Acid
CAS 130-85-8
Summenformel C23 H16 O6
Menge 10 g
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid','4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 388.37
Formelmasse 388.0947