Learn More
PAMR1 Antibody (OTI4E2), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306134 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306134 100 μL 100 Mikroliter
30306389 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306134
Marke: Novus Biologicals NBP344932100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PAMR1 Monoclonal antibody specifically detects PAMR1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PAMR1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4E2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias DKFZP586H2123, peptidase domain containing associated with muscle regeneration 1, Peptidase domain-containing protein associated with muscle regeneration 1, RAMPinactive serine protease PAMR1, regeneration associated muscle protease, Regeneration-associated muscle protease homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 338-559 of human PAMR1(NP_056245) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25891
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b