Learn More
PAN Indicator, 0.1% (w/v) in Denatured Alcohol, Indicator for Complexometric Titrations, Ricca
Artikelnummer. 31940531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940531 100 mL 100 Milliliter
31940709 1 L 1 Liter
31940750 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31940531 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R5487000100C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • PAN Indicator
  • Available in 100 mL, 500 mL, and 1 L package sizes in amber glass containers
Spezifikation
CAS 64-17-5, 67-56-1, 85-85-8
Verpackung Amber Glass Container
Farbe Amber
Menge 100 mL
Güte ACS