missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pan-PAX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 21383-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is a Pan-PAX antibody.
This gene encodes a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.Spezifikation
| Pan-PAX | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PAX1 | |
| paired box, paired box 8, Paired box protein Pax, Paired box protein Pax 8, Pan-PAX, PAX 8, PAX8 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 114502, 18503, 18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 18511, 25509, 293992, 311505, 362741, 500453, 500574, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 7849, 81819, 83630 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43316, O88436, P09084, P15863, P23759, P23760, P24610, P26367, P32114, P32115, P47239, P47242, P51974, P55771, P63015, P63016, Q00288, Q02548, Q02650, Q02962, Q06710, Q2L4T2 | |
| Pax1, Pax2, PAX3, PAX4, PAX5, PAX6, PAX7, Pax8, PAX9 | |
| Pan-PAX Fusion Protein Ag16018 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?