missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Panaxatriol, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200101110
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489028 10 mg 10 Milligramm
16471448 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489028 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0597

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Panaxatriol is a natural product that can relieve myelosuppression induced by radiation injury.

Panaxatriol is a natural product that can relieve myelosuppression induced by radiation injury.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Panaxatriol
CAS 32791-84-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H52O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (52.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(CC[C@@H]2O)[C@](C[C@H]3O)([H])[C@](C[C@@H](O)[C@@]1([H])C2(C)C)(C)[C@@]4(C)[C@@]3([H])[C@]([C@](CCC5)(C)OC5(C)C)([H])CC4
Molekulargewicht (g/mol) 476.73
Formelmasse 476.73
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.