Learn More
Pancuroniumbromid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11409381
Marke: MP Biomedicals 0215605310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 15500-66-0
Summenformel C35H62Br2N2O4+2
Molekulargewicht (g/mol) 734.699
MDL-Nummer MFCD00079223
InChI-Schlüssel NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-N
Synonym 1,1'-[2β,3α,5α,16b,17b-3-17-bis(acetyloxy)-androstane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide
PubChem CID 129893486
IUPAC-Name [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]-Acetat; Dihydrobromide
SMILES CC(=O)OC1CC2CCC3C(C2(CC1[N+]4(CCCCC4)C)C)CCC5(C3CC(C5OC(=O)C)[N+]6(CCCCC6)C)C.Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pancuronium bromide
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 732.7
Physikalische Form Kristallpulver