Learn More
Panidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16456247 5 mg 5 Milligramm
16413528 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16456247 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101715
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Panidazole is an amoebicide.
Panidazole is an amoebicide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Panidazole
Physikalische Form Solid
CAS 13752-33-5
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (538.24 mM)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(C)N1CCC2=CC=NC=C2)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research