Learn More
Motic™ Panthera Cloud Binokulares Digitalmikroskop
Artikelnummer. 17609830
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektivausführung:
CCIS Planachromatische Objektive (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-Öl))
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektivausführung Packungsgröße
17609830 CCIS Planachromatische Objektive (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-Öl)) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17609830 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 €
    3564.00 € / 1 Stück
    Sparen 106.00 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Panthera Cloud wurde mit viel Geschick entwickelt, um Ihren Workflow mit leistungsstarker Ultra Contrast Optik zu vereinfachen.
  • 25° geneigter Fernglas-Siedentopf-Kopf
  • Dreht sich um 360°
  • SmartCam 5 MP Kamera
  • Starke optische Leistung dank Ultra Contrast (UC) Optik
  • Dioptrieneinstellung: ±4
Spezifikation
Eyepiece WF 10X/22 mm
Kopfausführung Binokular
Beleuchtungsart Kohler Illumination
Vergrößerungsleistung 10X
Objektivausführung CCIS Planachromatische Objektive (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-Öl))