Learn More
Motic™ Panthera E Trinokular-Mikroskop
Für grundlegende Arbeiten in kleinen biowissenschaftlichen Labors und Bildungsumgebungen.
Marke:  Motic™ 1100104600172
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.50000kg
Artikelnummer. 15980581
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstiegsmodell für eine neue Generation von Durchlichtmikroskopen.
  • Trinokular-Mikroskop für grundlegende Arbeiten in kleinen biowissenschaftlichen Labors und in Bildungseinrichtungen.
  • Mit den umgestalteten achromatischen SC-Planobjektiven dieses Mikroskops können Schnitte, Abstriche und native transparente Proben untersucht werden.
  • Der Ständer verfügt über einen umgekehrten, 4-fachen Objektivrevolver mit stufenloser x/y-Verstellung ohne hervorstehendem Rad.
  • Die Beleuchtung erfolgt durch eine 1 W-LED-Lichtquelle in einer festen Koehler-Halterung.
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer und zentrierbarer Abbe-Kondensator N.A.0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Weitfeld N-WF10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung
Feste Köhler-LED mit Intensitätskontrolle 1 W
Panthera E Trinokular
Staubabdeckung, Netzkabel, Inbusschlüssel, Immersionsöl (5 ml)
Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™)
7,5 kg
110/240 V (CE)
Iris
Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar
4X, 10X, 40X, 100XS (Öl)
CCIS SC plan-achromatisch, DIN
Vierfach umgekehrt
282 x 210 x 395 mm
110/240 V (CE), USB 2.0 für Akkupack