Learn More
Motic™ Panthera TEC Material Aufrechtes Trinokularmikroskop
Beskrivning
Die Panthera TEC Der Fokus liegt eindeutig auf den Materialwissenschaften und schließt damit die letzte Lücke in der Panthera-Familie. Die Kombination von Hellfeld-, Dunkelfeld- und einfachem Polarisationskontrast mit einer neuen Segmentbeleuchtung ermöglicht eine schräge Einfallsbeleuchtung, die sich perfekt zur Erkennung von Kratzern oder anderen Defekten auf flachen und reflektierenden Oberflächen eignet, ohne dass die Probe bewegt werden muss.
- LD-Plan BD Objektive mit hoher Abbildungsleistung, montiert auf einem 5-fach kodierten Objektivrevolver
- Die Lichtintensität für jede Objektivposition wird automatisch gespeichert und beim erneuten Einschwenken des Objektivs wiederholt.
- Der kompakte Epi-Illuminator verfügt über einen Steckplatz für Polarisator und Analysator und ist somit für Polarisationskontraste und zur Reduzierung interner Reflexionen geeignet.
- Der Illuminator verfügt außerdem über Bedienelemente zur Variation des einfallenden Lichts hinsichtlich Modus (BF oder DF) und Beleuchtungswinkel.
- Das erweiterte Sichtfeld bietet 21 % mehr Sichtfläche im Vergleich zum Standard-Sichtfeldsystem mit 20 mm Durchmesser.
- Strahlaufteilung (25° Der Betrachtungswinkel ist auf 50/50 (Sicht/Foto) festgelegt.
- Die Beleuchtung erfolgt durch eine 3-W-LED mit wählbarer Farbtemperatur.
- Bei der Auflicht-/Durchlicht-Stativkonstruktion für Verbundwerkstoffe ist zusätzlich ein Durchlicht-LED-Beleuchtungssystem mit 39 in einem LED-Kondensor montierten LEDs verbaut (hierfür wird ein Stativ mit Glaseinsatz verwendet).
Specifikationer
Specifikationer
| Kopfausführung | Trinokular |
| Beleuchtungsart | LED |
| Modell | BD/DF/RL |
| Objektivausführung | LD-Plan BD |
| Sichtfeld | 22 mm |
| Objektivrevolver | 5-fach |
| Stage Size | 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 Zoll) |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.