Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Binokulares Mikroskop
Description
Die Motic™ Panthera TEC POL Modelle bieten eine hohe Flexibilität für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien, transparenten Proben und undurchsichtigen Proben, von der Bildungsumgebung bis zur industriellen Qualitätskontrolle. Selbst transparente doppelbrechende Strukturen aus Biologie und Medizin (Herzmuskelzellen, sekundäre Zellwände usw.) lassen sich durch die Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED-/Halogenlichtquelle nachweisen.
- UC Planachromat-Objektive mit Fokus auf spannungsfreie Montage für maximale Dunkelheit des Bildhintergrunds
- Die 3 W-LED-Auflichtquelle kann leicht auf verschiedene Farbtemperaturen umgestellt werden.
- Auflicht-/Durchlichtstative verfügen zusätzlich über eine Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED/Halogenlichtquelle.
- 360° drehbare Bühne für einfache Positionierung der Probe
- Zwischenröhrchen mit fokussierbarer, zentrierbarer Bertrand Linse ist für die konoskopische Analyse von Kristallen und Mineral vorbereitet.
- 25° geneigter Siedentopf-Kopf
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln aus Gummi
- Ein Okular mit Fadenkreuz und Drehpunkt zum Positionieren
- Zwischenkörper mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand Linse und Schlitz für Kompensatoren
- CCIS™ Planachromatisches spannungsfreies Objektiv UC PL P 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65/S, 60x/0,8/S
- Motic Licht-Tracer: Lichtspeicher, Schlafmodus, umgekehrte codierter Fünffach-Objektivrevolver, LED-Lichtintensität und Modus-Anzeige
- USB-Anschluss für externe Stromversorgung der Kamera
Spécification
Spécification
| Kondensatortyp | Achromatischer Abbe-Ausschwingkondensor N.A. 0,90/0,13 |
| Diaphragma | Irisblende |
| Eyepiece | Weitfeld mit hohem Blickwinkel 10x/22 mm |
| Kopfausführung | Seidentopf Fernglas |
| Beleuchtungsart | Halogen/LED |
| Vergrößerungsleistung | 40X, 100X, 400X, 600X |
| Objektivausführung | CCIS™ UC planachromatisch |
| Produktlinie | Panthera TEC POL |
| Produkttyp | Polarisationsmikroskop |
| Sichtfeld | 22 mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.