Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Digitalmikroskop
Click to view available options
Objektivausführung:
CCIS™ UC planachromatisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Motic™ Panthera TEC POL Modelle bieten eine hohe Flexibilität für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien, transparenten Proben und undurchsichtigen Proben, von der Bildungsumgebung bis zur industriellen Qualitätskontrolle. Selbst transparente doppelbrechende Strukturen aus Biologie und Medizin (Herzmuskelzellen, sekundäre Zellwände usw.) lassen sich durch die Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED-/Halogenlichtquelle nachweisen.
- UC Planachromat-Objektive mit Fokus auf spannungsfreie Montage für maximale Dunkelheit des Bildhintergrunds
- Die 3 W-LED-Auflichtquelle kann leicht auf verschiedene Farbtemperaturen umgestellt werden.
- Auflicht-/Durchlichtstative verfügen zusätzlich über eine Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED/Halogenlichtquelle.
- 360° drehbare Bühne für einfache Positionierung der Probe
- Zwischenröhrchen mit fokussierbarer, zentrierbarer Bertrand Linse ist für die konoskopische Analyse von Kristallen und Mineral vorbereitet.
- 25° geneigter Siedentopf-Kopf mit integrierter Kamera
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln aus Gummi
- Ein Okular mit Fadenkreuz und Drehpunkt zum Positionieren
- Zwischenkörper mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand Linse und Schlitz für Kompensatoren
- CCIS™ Planachromatische spannungsfreie Objektive UC 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65/S, 60x/0,8/S
- Motic Licht-Tracer: Lichtspeicher, Schlafmodus, umgekehrte codierter Fünffach-Objektivrevolver, LED-Lichtintensität und Modus-Anzeige
- HDMI-Ausgang, USB für externe Geräte, Ethernet und WLAN
- Live-Anzeigemodus über WLAN 1920 x 1080 (Full HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixel (Full HD) oder HDMI 1920 x 1080 (Full HD)
- 5 GB interner Speicher
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Achromatischer Abbe-Ausschwingkondensor N.A. 0,90/0,13 |
| Datenübertragung | WLAN, HDMI, Ethernet |
| Kameratyp | CMOS-Kamera 5 MP |
| Displaytyp | Live-Anzeige |
| Eyepiece | Weitfeld UC-WF10x/22 mm |
| Kopfausführung | Binokular Typ Siedentopf |
| Beleuchtungsart | Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung |
| Vergrößerungsleistung | 40X, 100X, 400X, 600X |
| Objektivausführung | CCIS™ UC planachromatisch |
| Produktlinie | Panthera TEC POL Epi |
| Mehr anzeigen |