Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Epi Trinokulares Mikroskop
Artikelnummer. 17159368
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektivausführung:
CCIS™ UC planachromatisch
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektivausführung Packungsgröße
17159368 CCIS™ UC planachromatisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17159368 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1100104600262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6485.00 €
    6295.00 € / 1 Stück
    Sparen 190.00 €
    2% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochmodernen Panthera TEC POL Mikroskope sind für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien mit Doppelbrechung und Doppelreflexion konzipiert.
Die Motic™ Panthera TEC POL Modelle bieten eine hohe Flexibilität für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien, transparenten Proben und undurchsichtigen Proben, von der Bildungsumgebung bis zur industriellen Qualitätskontrolle. Selbst transparente doppelbrechende Strukturen aus Biologie und Medizin (Herzmuskelzellen, sekundäre Zellwände usw.) lassen sich durch die Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED-/Halogenlichtquelle nachweisen.
  • UC Planachromat-Objektive mit Fokus auf spannungsfreie Montage für maximale Dunkelheit des Bildhintergrunds
  • Die 3 W-LED-Auflichtquelle kann leicht auf verschiedene Farbtemperaturen umgestellt werden.
  • Auflicht-/Durchlichtstative verfügen zusätzlich über eine Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED/Halogenlichtquelle.
  • 360° drehbare Bühne für einfache Positionierung der Probe
  • Zwischenröhrchen mit fokussierbarer, zentrierbarer Bertrand Linse ist für die konoskopische Analyse von Kristallen und Mineral vorbereitet.
  • 25° geneigter Siedentopf-Kopf
  • Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln aus Gummi
  • Ein Okular mit Fadenkreuz und Drehpunkt zum Positionieren
  • Zwischenkörper mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand Linse, fixierter Polarisator und Schlitz für Kompensatoren
  • Planachromatische Objektive LD PL LD PL 5x/0,13, 10x/0,25, 20x/0,40
  • CCIS™ Planachromatisches spannungsfreies Objektiv UC 40x/0,65/S
  • Motic Licht-Tracer: Lichtspeicher, Schlafmodus, umgekehrte codierter Fünffach-Objektivrevolver, LED-Lichtintensität und Modus-Anzeige
  • USB-Anschluss für externe Stromversorgung der Kamera
Spezifikation
Kondensatortyp Achromatischer Abbe-Ausschwingkondensor N.A. 0,90/0,13
Diaphragma Irisblende
Eyepiece Weitfeld mit hohem Blickwinkel 10x/20 mm
Kopfausführung Siedentopf Trinokular
Beleuchtungsart Halogen/LED
Vergrößerungsleistung 50X, 100X, 200X, 400X
Objektivausführung CCIS™ UC planachromatisch
Produktlinie Panthera TEC POL Epi
Produkttyp Polarisationsmikroskop
Sichtfeld 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beobachten von Proben mit Doppelbrechung und Doppelreflexion
Enthält Blaufilter, Netzkabel, Staubabdeckung, Inbusschlüssel, einstellbarer Objektivrevolver-Schlüssel, HAL-Ersatzlampe, Kollisionstabelle, Schrauben, 4 Objektive
Objektivrevolver Umgekehrtes Fünffach
Gewährleistung 2 Jahre auf elektrische, 5 Jahre auf optische und mechanische Teile
Arbeitsabstand 0,6 bis 17,3 mm
Abmessungen (L x B x H) 410 x 300 x 450 mm
Höhe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Höhe (metrisch) 450 mm
Gewicht (metrisch) 10,4 kg
Spannung 110/240 V