Learn More
Motic™ Panthera TEC POL (i) Mikroskop
Artikelnummer. 17199368
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektivausführung:
CCIS™ UC planachromatisch
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektivausführung Packungsgröße
17199368 CCIS™ UC planachromatisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17199368 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1100403300151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00 €
    4629.00 € / 1 Stück
    Sparen 136.00 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochmodernen Panthera TEC POL Mikroskope sind für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien mit Doppelbrechung und Doppelreflexion konzipiert.
Die Motic™ Panthera TEC POL Modelle bieten eine hohe Flexibilität für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien, transparenten Proben und undurchsichtigen Proben, von der Bildungsumgebung bis zur industriellen Qualitätskontrolle. Selbst transparente doppelbrechende Strukturen aus Biologie und Medizin (Herzmuskelzellen, sekundäre Zellwände usw.) lassen sich durch die Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED-/Halogenlichtquelle nachweisen.
  • UC Planachromat-Objektive mit Fokus auf spannungsfreie Montage für maximale Dunkelheit des Bildhintergrunds
  • Die 3 W-LED-Auflichtquelle kann leicht auf verschiedene Farbtemperaturen umgestellt werden.
  • Auflicht-/Durchlichtstative verfügen zusätzlich über eine Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED/Halogenlichtquelle.
  • 360° drehbare Bühne für einfache Positionierung der Probe
  • Zwischenröhrchen mit fokussierbarer, zentrierbarer Bertrand Linse ist für die konoskopische Analyse von Kristallen und Mineral vorbereitet.
  • °25 geneigter Siedentopf-Kopf mit integrierter digitaler Hochgeschwindigkeits-WLAN-Kamera
  • Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln aus Gummi
  • Ein Okular mit Fadenkreuz und Drehpunkt zum Positionieren
  • Zwischenkörper mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand Linse und Schlitz für Kompensatoren
  • CCIS™ Planachromatisches spannungsfreies Objektiv UC PL P 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65/S, 60x/0,8/S
  • Motic Licht-Tracer: Lichtspeicher, Schlafmodus, umgekehrte codierter Fünffach-Objektivrevolver, LED-Lichtintensität und Modus-Anzeige
  • HDMI-Ausgang, USB für externe Geräte, Ethernet und WLAN
  • Live-Anzeigemodus über WLAN 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
  • 5 GB interner Speicher
Spezifikation
Kondensatortyp Achromatischer Abbe-Ausschwingkondensor N.A. 0,90/0,13
Datenübertragung WLAN (2,4 und 5 GHz), Ethernet
Kameratyp CMOS Wi-Fi 4-MP-Kamera
Displaytyp Live-Anzeige
Eyepiece Weitfeld UC-WF10x/22 mm
Kopfausführung Seidentopf Fernglas
Beleuchtungsart Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung
Vergrößerungsleistung 40X, 100X, 400X, 600X
Objektivausführung CCIS™ UC planachromatisch
Produktlinie Panthera TEC POL
Produkttyp Polarisationsmikroskop
Auflösung 4 MP
Sichtfeld 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beobachten von Proben mit Doppelbrechung und Doppelreflexion
Enthält Blaufilter, Netzkabel, Staubabdeckung, Inbusschlüssel, einstellbarer Objektivrevolver-Schlüssel, HAL-Ersatzlampe, Kollisionstabelle, Schrauben, 4 Objektive
Softwaretyp Motic™ Images Plus 3.0 für Windows™, OSX und Linux, MotiConnect App für iOS und Android
Gewährleistung 2 Jahre auf Kamera und Elektrik, 5 Jahre auf Mechanik und Optik
Arbeitsabstand 0,35 bis 30,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 410 x 300 x 395 mm
Spannung 110/240 V