Learn More
Pantoprazol EP Verunreinigung B, Mikromol™
Beschreibung
Pantoprazol EP Verunreinigung B
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 102625-64-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H15 F2 N3 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. B (EP), Pantoprazole Imp. B (EP), Pantoprazole USP Related Compound B, Pantoprazole USP RC B, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Related Compound B, Pantoprazole Sodium Impurity B, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity B, Pantoprazole Impurity B, Pantoprazole Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| IUPAC-Name | 5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol |
| Mehr anzeigen |