Learn More
Pantoprazol-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30133077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133077 50 mg 50 Milligramm
30005169 25 mg 25 Milligramm
17955015 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133077 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP18301050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953787-60-5
Summenformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 399.37
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
IUPAC-Name 5-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole N-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formelmasse 399.07
Reinheit (%) >95%