Learn More
Pantoprazol-Natrium Mikromol™
Artikelnummer. 17911676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911676 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0099.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pantoprazol-Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pantoprazole sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
IUPAC-Name Natrium;5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-id
Molekulargewicht (g/mol) 405.35
Menge 100 mg
Formelmasse 405,0571 g/mol