Learn More
Pantoprazol-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30012155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012155 500 mg 500 Milligramm
30011161 250 mg 250 Milligramm
17901305 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP183000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138786-67-1
Summenformel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 405.35
Synonym Pantoprazole sodium, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Nolpaza, Pantecta, Pantoloc, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Somac, Zurcal
IUPAC-Name Natrium; 5-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole sodium
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Formelmasse 405.0571