Learn More
Pantoprazol, TRC
Artikelnummer. 30135908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135908 250 mg 250 Milligramm
30135976 1 g 1 Gramm
17901215 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP190003250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102625-70-7
Summenformel C16 H15 F2 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 383.37
Synonym (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
IUPAC-Name 5-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formelmasse 383.0751
Reinheit (%) >95%