missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PAP2 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18619087 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
100 μg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18619087

Marke: Novus Biologicals™ NBP268748PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 163404
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 22 kDa
Menge 100 μL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias lipid phosphate phosphatase-related protein type 5, phosphatidic acid phosphatase 2 d, phosphatidic acid phosphatase type 2, PRG-5
Gensymbol PLPPR5
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68748. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PAP2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt