Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben
Artikelnummer. 10464340 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Typ:
EA-50 Papanicolaou-Färbung
Gehäuse EA-65
Packungsgröße:
1 Stück
3.79 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10464340
Marke: Epredia™ 75511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
  • EA-36 und EA-50 werden in Verbindung mit OG-6 zur gynäkologischen Färbung verwendet.
  • EA-65 wird zusammen mit OG-6 für die nicht gynäkologische Färbung verwendet.
  • Modifiziertes EA ist eine Gill-Modifikation, die den Niederschlag minimiert, die Färbezeit reduziert und kein Bismarck Brown enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ EA-50 Papanicolaou-Färbung
Artikelbeschreibung EA-50; 3.79L (1 Gal.)
Menge 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Papanicolaou Stain EA-50
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf