Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Typ:
EA-50 Papanicolaou-Färbung
Gehäuse EA-65
Packungsgröße:
1 Stück
3.79 Liter
Beschreibung
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
- EA-36 und EA-50 werden in Verbindung mit OG-6 zur gynäkologischen Färbung verwendet.
- EA-65 wird zusammen mit OG-6 für die nicht gynäkologische Färbung verwendet.
- Modifiziertes EA ist eine Gill-Modifikation, die den Niederschlag minimiert, die Färbezeit reduziert und kein Bismarck Brown enthält.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gehäuse EA-65 |
| Artikelbeschreibung | EA-65; 3,79 l (1 Gal.) |
| Menge | 1 gal. |