Learn More
Papaveraldine, TRC
Artikelnummer. 30011477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011477 10 mg 10 Milligramm
30003839 1 g 1 Gramm
30008823 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP19040010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 522-57-6
Summenformel C20 H19 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 353.3
Synonym NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
IUPAC-Name (6,7-Dimethoxyisoquinolin-1-yl)-(3,4-Dimethoxyphenyl)Methanon
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaveraldine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Formelmasse 353.3686