Learn More
Papaverinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427096
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427096 5 g 5 Gramm
11437096 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25412.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61-25-6 | C20H22ClNO4 | 375.849 g/mol
Papaverine hydrochloride is used as a smooth muscle relaxant, with noted treatment for impotence. It can also act as a cerebral vasodilator through the possible inhibition of PDE (phosphodiesterases) and/or calcium channel actions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), DMSO, Methanol, 100 % Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-25-6
Summenformel C20H22ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 375.849
MDL-Nummer MFCD00012745
InChI-Schlüssel UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxyisochinolin;Hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaverine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 5 g
Merck Index 14,7019
Formelmasse 375.85
Reinheit (%) 99%