Learn More
Papaverinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463873 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463873 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1225.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaverine Hydrochloride
CAS 61-25-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Papaverine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H21 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Papaverine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl-, hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzylisoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride, Artegodan, Cardiospan, Cardoverina, Cepaverin, Cerebid, Cerespan, Dispamil, Drapavel, Dynovas, Myobid, Optenyl, Pameion, Panergon, Papavarine chlorhydrate, Papaverinium chloride, Papaversan, Paptial TR, Pavabid, Pavacap, Pavacen, Pavadel, Pavagen, Pavakey, Pavased, Paveron, Ro-Papav, Spasmo Nit, Therapav, Vasal, Vasorin, Vasospan, Noscapine Hydrochloride Hydrate Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxyisochinolin;Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 375.85
Menge 10 mg
Formelmasse 375,1237 g/mol