Learn More
Papaverine, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Papaverine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3 |
| Formelmasse | 339.1471 |
| Reinheit (%) | >95% |