Learn More
HALYARD™ Papier-Film-Sterilisationsrollen
Artikelnummer. 30274771 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
75mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
30274771 150 mm 1 Stück
30274666 100 mm 1 Stück
30274710 200 mm 1 Stück
18898450 250 mm 1 Stück
30274769 75mm 2 Stück
18808460 300 mm 1 Stück
30274701 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274771 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 48522
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Papier-Film-Sterilisationsrollen ermöglichen die Herstellung von leistungsstarken und langlebigen Sterilbarrieresystemen in genau der benötigten Länge.
  • Flachspulen (mit Seitenfalten auf Anfrage erhältlich)
  • Die Beutel werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten und das untere Ende durch Heißsiegeln verschlossen, um Beutel mit den exakt passenden Abmessungen herzustellen.
  • Hergestellt aus hochwertigem 68 g/m²-Papier aus Frischfasern und mehrschichtiger, grün getönter, transparenter Folie
  • Dreifach heißversiegelte Schienendichtungen an beiden Seiten
  • Hervorragende Reinigungsleistung beim Abziehen und hohe Siegelfestigkeit
  • CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745, Klasse I
  • Entspricht EN ISO 11607-1 und EN 868-5
  • Sterilisationsindikatoren für Dampf (grün bis violett) und Ethylenoxid (gelb bis braun), konform mit EN ISO 11140-1
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Klasse I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Grünstich
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Medizinisches Papier, Polyester-/Polypropylenfolie
Sterilität Nicht steril
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Versiegelungstemperaturbereich 160 °C bis 190 °C
Sterilisationsmethode Dampf, ETO
Länge (angloamerikanisch) 200m
Breite (angloamerikanisch) 150 mm
Produkttyp Sterilisationsrolle
Länge (metrisch) 200m
Breite (metrisch) 150 mm