Learn More
Brady™ Papieretiketten für M6/M7-Drucker
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
Marke:  Brady™ 173906
34.66 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17811579
  • 38.40 € / 250 Stück
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Beschreibung
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F °bis 122 °F)
  • Hergestellt mit permanentem Klebstoff B-424
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +50 °C
0.089 mm
0,9 in.
19.05 mm
M6-80-424
ASTM D 1000
Ohne
Matt
Papier
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
250 Etiketten
-40 bis +122 °F
0,0035 in.
0,9 x 0,75 in.
0,75 in.
22,86 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Aktionscode: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Promo anwenden und hinzufügen...
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Aktionscode: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Promo anwenden und hinzufügen...