Beschreibung
- Vermeiden Sie streifenförmige Oberflächen und Flusenablagerungen bei der Glasreinigung mit unserem Tork Wischpapier.
- Dank dieser ergiebigen Rolle mit hoher Kapazität, die länger hält, sparen Sie Zeit beim Nachfüllen von Spendern.
- Mit diesem Mehrzweckdesign lassen sich leichte Wischarbeiten und das Abwischen von Händen effektiv bewältigen.
- Steigern Sie die Effizienz – verwenden Sie es mit unserem Tork Stand- oder Wandspender für die einfache Einhandbedienung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 1093.61 yd. |
| Länge (metrisch) | 1000 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,65 in. |
| Breite (metrisch) | 24.5 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, FSC Beweiskette, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Lage | 1-ply |
| Mehr anzeigen |