Learn More
PAPL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen PAPL
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18616065
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-48753
0.1 mL
624.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18673306
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-48753-25ul
25 μL
415.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PAPL Polyclonal antibody specifically detects PAPL in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
PAPL
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
iron/zinc purple acid phosphatase-like protein
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PRLAVFGDLGADNPKAVPRLRRDTQQGMYDAVLHVGDFAYNLDQDNARVGDRFMRLIEPVAASLPYMTCPGNHEERYN
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
390928
IgG
Immunogen affinity purified