Learn More
PAPPA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G5A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PAPPA
Klon 1G5A7
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829295
Unterlagen ansehen
Proteintech
66962-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819295
Unterlagen ansehen
Proteintech
66962-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The PAPPA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PAPPA. This antibody recognizes human antigen. The PAPPA antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PAPPA
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5069
Primary
1G5A7
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA