missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAPSS2 Antibody (OTI2E7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44693
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PAPSS2 Monoclonal antibody specifically detects PAPSS2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| PAPSS2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI2E7 | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, ATP sulfurylase/adenosine 5'-phosphosulfate kinase, ATPSK2ATP sulfurylase/APS kinase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthethase 2, EC 2.7.1.25, PAPS synthase 2, PAPS synthetase 2, PAPSS 2, SK 2, SK2, Sulfurylase kinase 2,3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate synthase 2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-247 of human PAPSS2(NP_004661) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Stem Cell Markers | |
| 9060 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur