Learn More
PAPSS2 Antibody (OTI6H10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen PAPSS2
Klon OTI6H10
Verdünnung Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306575
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44898-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306526
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44898-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PAPSS2 Monoclonal antibody specifically detects PAPSS2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
PAPSS2
Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, ATP sulfurylase/adenosine 5'-phosphosulfate kinase, ATPSK2ATP sulfurylase/APS kinase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthethase 2, EC 2.7.1.25, PAPS synthase 2, PAPS synthetase 2, PAPSS 2, SK 2, SK2, Sulfurylase kinase 2,3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate synthase 2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-247 of human PAPSS2(NP_004661) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI6H10
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
9060
IgG1
>95%