Learn More
Para Red, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | para Red |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H |
| Formelmasse | 293.08 |