Learn More
Paracetamol EP Verunreinigung F (Acetaminophen USP Verwandte Verbindung F), Mikromol™
Beschreibung
Paracetamol EP Verunreinigung F (Acetaminophen USP Verwandte Verbindung F)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenol |
| CAS | 100-02-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Nitrophenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H5 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-Nitrophenol |
| Mehr anzeigen |